Fontos dokumentumok
Z423122
Sigma-Aldrich
Scienceware® safety labeled wash bottles
Isopropanol
Szinonimák:
lab bottles, safety bottles, wash bottle
About This Item
UNSPSC kód:
41103209
NACRES:
NB.17
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
low-density polyethylene
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 6 bottles
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F11646-0624
kapacitás
500 mL
szín
opaque
Általános leírás
Safety Labeled wash bottles with Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, for making your workplace a safer place.
Tulajdonságok és előnyök
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)