Fontos dokumentumok
Z408514
Sigma-Aldrich
Scienceware® wash bottle carrier
Holds 6 x 8/16 oz bottles
Szinonimák:
bottle carriers, bottle holder
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene
Jellemzők
Holds 6 x 8/16 oz bottles
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F11640-0001
H × Sz × Ma
286 mm × 194 mm × 225 mm
Általános leírás
Lightweight, PP carrier transports up to six 8 or 16 oz wash bottles. Autoclavable at 121°C. Bottles are not included.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)