Fontos dokumentumok
Z516260
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
kapacitás
100 mL
oldalkar kinyúlási távolsága
100 mm
Általános leírás
Suggested flask size: 5 L - 12 L
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)