Fontos dokumentumok
Z418641
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
case of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
50 mL
Alkalmazás
Aldrich® three-neck round-bottom flask has been used during the synthesis of polyurethane expandable sealer (PES) polymer.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)