Fontos dokumentumok
Z334510
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
center joint: ST/NS 14/23, side joint: ST/NS 14/23
Szinonimák:
FR25/1S/11A
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Csatlakozó
center joint: ST/NS14/23
side joint: ST/NS14/23
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
case of 1
gyártó/kereskedő neve
Quickfit FR25/1S/11A
elérhetőség
not available in USA and Canada
H
77 mm
Általános leírás
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)