Z414174
Aldrich® dual-action NMR tube cleaner
three position, joint: ST/NS 24/40
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
Related Categories
Általános leírás
- Washes tubes inside and out simultaneously
- Specially designed to prevent accidental breakage of tubes
- Optional 1,000 mL reservoir flasks
- Highly efficient solvent jets improve cleaning and reduce solvent usage
- For 7 or 8 in. L, 5 mm NMR tubes
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)