Fontos dokumentumok
Z280348
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in.
Szinonimák:
Saint Gobain Versilon ABH02002
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 100 feet
belső átmérő × külső átmérő
1/16 in. × 1/8 in.
falméret
1/32 in.
Általános leírás
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)