Fontos dokumentumok
Z414182
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped filter flask
joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
filter flasks, filtering flask, filtering flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass (Clear)
pear-shaped flask
Csatlakozó
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
1000 mL
Általános leírás
1,000 mL reservoir flasks with hose barb.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)