Fontos dokumentumok
Z553336
Sigma-Aldrich
Washer for NMR tubes with J. Young valve
top joint: ST/NS 19/26, bottom joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
47131800
NACRES:
SB.32
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS19/26
Általános leírás
The inverted 5 mm NMR tube is sealed into the washer with a ground-glass stopper. Applied vacuum sprays solvent inside and against the closed end of tube for thorough cleaning.
Fits flask with standard taper 24/40 joint.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)