Fontos dokumentumok
Z409049
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 50 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
agate
Mélység
16 mm
belső átmérő
40 mm
külső átmérő
50 mm
Általános leírás
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)