Fontos dokumentumok
Z671819
IKA® C-MAG HS hotplate stirrers
C-MAG HS10, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, platform size 280 mm × 280 mm
Szinonimák:
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
UNSPSC kód:
41102406
NACRES:
NB.76
material
ceramic plate
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 3581400
IKA C-MAG HS 10 IKAMAG
parameter
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
platformméret
280 mm × 280 mm
keverő térfogat
15 L
súly
13.2 lb
kimenet
1500 watts (heater)
Általános leírás
C-MAG HS 10 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Tulajdonságok és előnyök
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)