Fontos dokumentumok
Z400513
Ace Trubore® glass stirrer assembly
for flask size, 5,000 ‑ 12,000 mL, joint: ST/NS 45/50
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
glass
Csatlakozó
joint: ST/NS45/50
Jellemzők
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 8041-40
átmérő × H
4 mm × 10_ mm
Általános leírás
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Jogi információk
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)