Fontos dokumentumok
SYNF224250
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
borosilicate glass flask, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware F224250, 4-neck reaction flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Csatlakozó
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F224250
Általános leírás
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)