MT30266946
Mettler Toledo FiveGo™ pH / mV portable meter
model, F2, meter only, AC/DC input 230 V AC, universal plug set
Szinonimák:
FiveGo meter, pH meter, portable pH meter
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
BNC/cinch connector
display 3.1 in. LCD
model F2
pH-mérési tartomány
0-14 pH unit, accuracy: ±0.01, resolution: 0.01
hőmérséklet-mérési tartomány
0-100 °C, accuracy: ±0.5 °C, resolution: 0.1 °C
akkumulátor töltöttsége
4 AAA
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Featuring a large, well-structured display for easy viewing, the instruments′ intuitive button arrangement and simple menu ensure measurements can be performed in just a few clicks.
Ergonomic Design - Comfortable Handling
Thanks to its ergonomic design, working with the FiveGo portables is a comfortable experience for both big and small hands. The foldable foot stand provides optimal viewing while situated on a lab bench.
Waterproof - Ideal for Wet Conditions
The IP67 waterproof protection enables the FiveGo to withstand wet and demanding environments. With the compact carrying case FiveGo is the ideal partner for any outdoor measurement.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)