Fontos dokumentumok
SYNA172440
Synthware Kjeldahl trap adapter
joint: ST/NS 24/40, Distance Between Joints: 200 mm
Szinonimák:
Synthware A172440, Distilling trap, Kjeldahl trap
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
A172440
Related Categories
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.