Fontos dokumentumok
Z310794
Volac® mini-volumetric flask
volume 2 mL, accuracy: ±0.025 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Csatlakozó
joint ST/NS neck7/16
leírás
Class A
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A
closure type PP Stopper
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Poulton & Graf
elérhetőség
not available in USA and Canada
hangerőmérési tartomány
2 mL, accuracy: ±0.025 mL
kapacitás
2 mL
Általános leírás
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
Jogi információk
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)