Fontos dokumentumok
Z740715
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/29
capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
kiszerelés
pkg of 1 ea
kapacitás
250 mL
Általános leírás
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)