Fontos dokumentumok
SYNF591025
Synthware three-neck round bottom flask
25 mL, joint: ST/NS 14/10
Szinonimák:
Synthware F5910125, 3-neck flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS14/10
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F591025
kapacitás
25 mL
25 mL
Általános leírás
Microscale, round bottom flask with three 14/10 outer ground joints externally threaded. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)