Merck
Z293016
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Szinonimák:
Glass-Based TLC Plates
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore® 1.05729.0001
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
10 cm × 20 cm
rétegvastagság
250 μm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
Jogi információk
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)