Fontos dokumentumok
Z740213
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 2.5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Szinonimák:
TLC Silica gel 60 F254, TLC Silica gel 60 F254, 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
H × Sz:
2.5 cm × 7.5 cm
rétegvastagság:
250 μm
Jellemzők:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
pórusméret:
60 Å medium pore diameter
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore® 1.15327.0001
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
2.5 cm × 7.5 cm
rétegvastagság
250 μm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
Általános leírás
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
Lábjegyzet
Product packaged in a plastic box
Jogi információk
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)