1.05724
TLC plates, Silica gel 60
pkg of 100 plates, plate L × W 5 cm × 20 cm, glass support
Szinonimák:
Thin-layer chromatography plates
About This Item
Javasolt termékek
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 100 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
250 μm
lemez H × Sz
5 cm × 20 cm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 210 - 270 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 10.5
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene (45% rel. humidity)
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13