Z292974
TLC Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator: no
About This Item
Javasolt termékek
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore® 1.05721.0001
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
250 μm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)