Fontos dokumentumok
Z282081
Sigma-Aldrich
Coors apothecary mortar
O.D. × H 100 mm × 59 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41101702
NACRES:
NB.35
material
alumina
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 60382
külső átmérő × Ma
100 mm × 59 mm
Általános leírás
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Mortar shaped for easy handling. Outside glazed except for bottom. Order pestle separately.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)