Fontos dokumentumok
Z282022
Coors alumina mortar
capacity 30 mL, O.D. × H 75 mm × 37 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41101702
NACRES:
NB.35
material
alumina
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 60364
külső átmérő × Ma
75 mm × 37 mm
kapacitás
30 mL
Általános leírás
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)