Fontos dokumentumok
Z247499
Coors porcelain mortar
O.D. × H 120 mm × 88 mm, capacity 420 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
material
porcelain
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66322
külső átmérő × Ma
120 mm × 88 mm
kapacitás
420 mL
Általános leírás
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.