SLW718234
Pyrex® Mortar
100 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 718234
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
718234
SciLabware
Magasság
60 mm
külső átmérő
80 mm
kapacitás
100 mL
Általános leírás
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- For use with Pyrex Pestle
- Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)