Fontos dokumentumok
BAH211950034
SP Bel-Art® Small Bore Tubing
PTFE, I.D. 0.034 in. (0.86 mm), wall thickness 0.012 in. (0.3 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
material
PTFE
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H21195-0034
belső átmérő
0.034 in. (0.86 mm)
falvastagság
0.012 in. (0.3 mm)
Általános leírás
PTFE plastic tubing can be ordered by the foot to suit your needs.
Tulajdonságok és előnyök
  • Superior chemical resistance
  • High degree of flexibility allows multiple twists and turns in tight spaces
  • Non-stick surface will not collect particulates
  • One Quantity/Pack equals 1 foot; for longer lengths, order the length you require (Quantity/Pack of 25 = 25 feet). Minimum order 25 feet
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)