Fontos dokumentumok
56708
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32119290
H × külső átmérő × belső átmérő
10 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
szín
red band
Általános leírás
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)