Fontos dokumentumok
NORS105001
Bruker Match tubes
O.D. × L 1 mm × 100 mm, volume 12 μL
Szinonimák:
precision machined NMR tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Norell S-1.0-500-1
külső átmérő × H
1 mm × 100 mm
cső átmérő
5 mm
térfogat
12 μL
falvastagság
0.42 mm
szín
black cap
Általános leírás
Ultra-precision machined NMR tubes for the Bruker MATCH system. Caps are color-coded by size, order separately.
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
Jogi információk
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)