Fontos dokumentumok
Z275328
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 150
Szinonimák:
Fenske viscometer, Viscometer tube
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
PB.36
méret
150
leírás
constant ~ 0.035 cSt/s
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 798841
viszkozitásmérési tartomány
7-35 cSt
Általános leírás
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)