Fontos dokumentumok
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
volume 35 mL, heavy-wall
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
Q Labtech
parameter
500 psi pressure at 90 °C
térfogat
35 mL
Jogi információk
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)