Fontos dokumentumok
Z275336
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 200
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
PB.36
méret
200
leírás
constant ~ 0.1 cSt/s
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 798843
viszkozitásmérési tartomány
20-100 cSt
Általános leírás
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)