Z274380
Wilmad® NMR tubes 3 mm diam., microsample
frequency 500 MHz, L 7 in.
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad 328-PP-7
parameter
500 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
hajlás
13 μm
koncentrikusság
25 μm
cső átmérő
3 mm
falvastagság
0.29 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)