Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
Z271241
HI-VAC® vacuum valves
One-way, O-ring tip: no, bore 0-8 mm
Szinonimák:
826600-0008
About This Item
UNSPSC kód:
40141600
NACRES:
NB.79
Jellemzők
O-ring tip: no
gyártó/kereskedő neve
Kimble®
furat
0-8 mm
szárátmérő
13 mm
Általános leírás
Precision external thread for fine control. Valves may be used as a bleed up to 1/2 turn. Full open position is at 11/2 turns.
  • For high-vacuum applications up to 5 × 10-7 torr
  • Continuous use at 230°C or intermittently at 275°C
  • Nonrotating PTFE shaft with PTFE wipers
  • Viton® O-rings
Jogi információk
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)