Fontos dokumentumok
Z549479
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
straight glass stopcock, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
material
straight glass stopcock
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
Általános leírás
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)