Fontos dokumentumok
Z405590
Sigma-Aldrich
J.Young high-vacuum PTFE valve, right angle
stopcock size 4 mm, side arm O.D. 7 mm
About This Item
UNSPSC kód:
40141600
NACRES:
NB.79
gyártó/kereskedő neve
J. Young
oldalkar külső átmérő
7 mm
elzárócsap méret
4 mm
Általános leírás
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)