Fontos dokumentumok
BR134002
BRAND® non-return valve
for tube I.D. 6-9 mm
Szinonimák:
Non-return valve, Tubing
About This Item
UNSPSC kód:
40141600
NACRES:
NB.35
material
high-density polyethylene
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 134002
Hosszúság
80 mm
Related Categories
Általános leírás
For tubing of inner- 6-9 mm. Length 80 mm. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)