Fontos dokumentumok
Z265896
Tamer Tabs
good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.43
mp
2040 °C
Általános leírás
Non-reactive, alumina granules are good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids. Avoid applications with strong alkalis and acids, 227g.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)