Fontos dokumentumok
Z265918
Sigma-Aldrich
Microporous carbon boiling chips
weight 227 g
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 1 ea
súly
227 g
Általános leírás
Eliminates bumping of liquids in boiling operations and distillations.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)