Fontos dokumentumok
Z222313
Keck® Joint Clip
standard taper, orange, joint size 34
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
szín
orange
Általános leírás
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Jogi információk
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)