Fontos dokumentumok
Z261637
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, 316 stainless steel
About This Item
UNSPSC kód:
40183110
NACRES:
NB.03
material
316 stainless steel
gyártó/kereskedő neve
Popper 6455
parameter
45 psi pressure (final assembly water tested)
Jogi információk
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)