Fontos dokumentumok
Z514691
Luer-to-Threaded NPT connector
male Luer lock to 1/4-18 thread, 316 stainless steel
Szinonimák:
Luer Connector, NPT Connector
About This Item
UNSPSC kód:
41122000
NACRES:
NB.03
material
316 stainless steel
gyártó/kereskedő neve
Popper 6527
parameter
45 psi pressure (final assembly water tested)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)