Fontos dokumentumok
Z248460
J-KEM® thermocouple extension cable
For thermocouple K, single-element
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.76
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
gyártó/kereskedő neve
J-Kem
Hosszúság
10 ft
3.05 m
Általános leírás
For all controllers except Model 270, 24 gauge, coiled PVC.
Jogi információk
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)