Fontos dokumentumok
Z248312
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, K
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.76
leírás
PTFE-coated
Jellemzők
thermocouple type K
gyártó/kereskedő neve
J-Kem
méret
1/8 in. × 12 in.
Jogi információk
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)