Fontos dokumentumok
Z563099
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, T, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.76
leírás
PTFE-coated
Jellemzők
thermocouple type T
gyártó/kereskedő neve
J-Kem
átmérő × H
1/8 in. × 6 in.
Jogi információk
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)