Fontos dokumentumok
Z247480
Coors porcelain mortar
capacity 300 mL, O.D. × H 105 mm × 75 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
material
porcelain
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66319
külső átmérő × Ma
105 mm × 75 mm
kapacitás
300 mL
Általános leírás
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)