Z247154
Coors™ porcelain crucible
High form, capacity 120 mL
Összes fotó(2)
About This Item
Javasolt termékek
material
porcelain
kupakméret
E
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66110
kapacitás
120 mL
felső külső átmérő × Ma
70 mm × 56 mm
súly
52 gcase of 24 crucibles weighs approximately 2.75 lbs (excluding packing material)
Általános leírás
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
Order covers separately.
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Tulajdonságok és előnyök
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)