Z247189
Coors™ porcelain crucible
Wide form, capacity 62 mL
Összes fotó(2)
About This Item
UNSPSC kód:
41122200
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Anyagok
porcelain
kupakméret
E
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66137
Magasság
38 mm
kapacitás
62 mL
felső külső átmérő
60 mm
Általános leírás
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
Order covers separately.
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Tulajdonságok és előnyök
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)