Fontos dokumentumok
Z247081
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 34 mL, with perforated bottom
About This Item
UNSPSC kód:
41122200
NACRES:
NB.43
material
porcelain
leírás
Diameter of Holes (mm) : 0.7
fits filter diam. 23 - 24 mm
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66151
kapacitás
34 mL
felső külső átmérő
40 mm
Általános leírás
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)