Z247103
Coors™ porcelain crucible
High form, capacity 10 mL
Összes fotó(2)
About This Item
Javasolt termékek
material
porcelain
kupakméret
A
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66104
H
26 mm
kapacitás
10 mL
felső külső átmérő
31 mm
Általános leírás
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
Order covers separately.
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Tulajdonságok és előnyök
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)